Tlačiť
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4349-25G PC4349-1G PC4349-5G PC4349-100G PC4349-500G
APOSPC4349-25GEA 328.92 EUR
APOSPC4349-25G APOSPC4349-1G APOSPC4349-5G APOSPC4349-100G APOSPC4349-500G
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₄F₆O
Mw: 242.12 g/mol
Teplota varu: 65…67 °C/24mmHg
Hustota: 1.418 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061275
Číslo CAS: 721-37-9
OSN: 1224
ADR: 3 III