Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC4333-1G PC4333-25G PC4333-5G
APOSPC4333-1GEA 24.95 EUR
APOSPC4333-1G APOSPC4333-25G APOSPC4333-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Teplota varu: 72…74 °C/0,45mmHg
Teplota tavenia: 52…60 °C
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01862647
Číslo CAS: 386704-12-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III