Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4327-25G PC4327-5G PC4327-1G
APOSPC4327-25GEA 179.05 EUR
APOSPC4327-25G APOSPC4327-5G APOSPC4327-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Mw: 209.6
Teplota varu: 90…94 °C/13mmHg
Hustota: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190123
Číslo CAS: 15996-78-8
OSN: 2735
ADR: 8 III