Tlačiť
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
PC4323-100G PC4323-25G PC4323-5G
APOSPC4323-100GEA 307.66 EUR
APOSPC4323-100G APOSPC4323-25G APOSPC4323-5G
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,4-difluorotoulene
Vzorec: C₇H₅ClF₂
Teplota varu: 27…29 °C/0,4mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236218
Číslo CAS: 698-80-6
OSN: 1760
ADR: 8,III