Tlačiť
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4312-10G PC4312-1G PC4312-5G
APOSPC4312-10GEA 56.48 EUR
APOSPC4312-10G APOSPC4312-1G APOSPC4312-5G
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15
Teplota varu: 197…199 °C
Hustota: 1.445 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041005
Číslo CAS: 148438-00-0