Tlačiť
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Methyltrifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
PC4311-25G PC4311-5G PC4311-100G
APOSPC4311-25GEA 33.13 EUR
APOSPC4311-25G APOSPC4311-5G APOSPC4311-100G
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide 95%
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec: C₃H₄F₃NO
Mw: 127.07
Teplota varu: 156…157 °C
Teplota tavenia: 49…51 °C
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009670
Číslo CAS: 815-06-5