Tlačiť
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3,5-Trifluorobromobenzene
PC4309-5G PC4309-100G PC4309-25G
APOSPC4309-5GEA 24.95 EUR
APOSPC4309-5G APOSPC4309-100G APOSPC4309-25G
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene 98%
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₃
Teplota varu: 143 °C
Hustota: 1,777 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012232
Číslo CAS: 133739-70-5
OSN: 1993
ADR: 3,III