Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ol
PC430583-1G PC430583-250MG PC430583-2.5G PC430583-5G
APOSPC430583-1GEA 501.4 EUR
APOSPC430583-1G APOSPC430583-250MG APOSPC430583-2.5G APOSPC430583-5G
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O
Mw: 202.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663529
Číslo CAS: 133687-93-1