Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC4305-1G PC4305-25G PC4305-5G
APOSPC4305-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4305-1G APOSPC4305-25G APOSPC4305-5G
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂NO
Mw: 173.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236231
Číslo CAS: 177842-14-7
OSN: 2735
ADR: 8 III