Tlačiť
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Boc-4-Fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine
PC430313-250MG PC430313-1G
APOSPC430313-250MGEA 126.18 EUR
APOSPC430313-250MG APOSPC430313-1G
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀FNO₃
Mw: 233.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062513
Číslo CAS: 614730-97-1