Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4303-5G PC4303-25G PC4303-100G
APOSPC4303-5GEA 43.32 EUR
APOSPC4303-5G APOSPC4303-25G APOSPC4303-100G
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Teplota tavenia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236226
Číslo CAS: 72768-94-6