Tlačiť
4-Fluorothiophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
PC4300-250G PC4300-100G PC4300-25G
APOSPC4300-250GEA 99.34 EUR
APOSPC4300-250G APOSPC4300-100G APOSPC4300-25G
4-Fluorothiophenol 98%
4-Fluorothiophenol
Intermediate for the synthesis of Bicalutamide.
Vzorec: C₆H₅FS
Mw: 128.17
Teplota varu: 168…172 °C
Hustota: 1.203 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004846
Číslo CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
OSN: 3071
ADR: 6.1+3 II