Tlačiť
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4288-1G PC4288-5G
APOSPC4288-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4288-1G APOSPC4288-5G
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃CeF₉O₉S₃
Mw: 587.33
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093899
Číslo CAS: 76089-77-5