Tlačiť
2-Chloro-6-fluorobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4269-1G PC4269-5G
APOSPC4269-1GEA 144.6 EUR
APOSPC4269-1G APOSPC4269-5G
2-Chloro-6-fluorobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-6-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Mw: 198.5453 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412198
Číslo CAS: 103889-37-8