Tlačiť
4-Fluorostyrene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-4-vinylbenzene
PC4250-25G PC4250-5G
APOSPC4250-25GEA 111.51 EUR
APOSPC4250-25G APOSPC4250-5G
4-Fluorostyrene 95%
4-Fluorostyrene
Vzorec: C₈H₇F
Teplota varu: 145…148 °C
Teplota tavenia: –34,5 °C
Hustota: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000361
Číslo CAS: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
OSN: 1993
ADR: 3,III