Tlačiť
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4243-1G PC4243-5G PC4243-25G
APOSPC4243-1GEA 29.8 EUR
APOSPC4243-1G APOSPC4243-5G APOSPC4243-25G
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Mw: 159.14 g/mol
Teplota tavenia: 77…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115910
Číslo CAS: 363-47-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III