Tlačiť
3-Fluorostyrene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4240-25G PC4240-5G PC4240-1G PC4240-10G
APOSPC4240-25GEA 143.6 EUR
APOSPC4240-25G APOSPC4240-5G APOSPC4240-1G APOSPC4240-10G
3-Fluorostyrene 98%
3-Fluorostyrene
Vzorec: C₈H₇F
Teplota varu: 31 °C/4mmHg
Hustota: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 29 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000341
Číslo CAS: 350-51-6
EINECS: 206-504-9
OSN: 1993
ADR: 3,III