Tlačiť
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC4233-5G PC4233-25G PC4233-100G
APOSPC4233-5GEA 24.95 EUR
APOSPC4233-5G APOSPC4233-25G APOSPC4233-100G
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO₂S
Hustota: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094234
Číslo CAS: 351003-48-0
OSN: 3265
ADR: 8,II