Tlačiť
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4231-1G PC4231-250MG PC4231-5G
APOSPC4231-1GEA 249.5 EUR
APOSPC4231-1G APOSPC4231-250MG APOSPC4231-5G
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Vzorec: C₉H₇FN₂O
Teplota tavenia: 101…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407398
Číslo CAS: 81465-82-9