Tlačiť
2-Fluorostyrene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-2-vinylbenzene
PC4230-25G PC4230-5G PC4230-1G
APOSPC4230-25GEA 415.16 EUR
APOSPC4230-25G APOSPC4230-5G APOSPC4230-1G
2-Fluorostyrene 99%
2-Fluorostyrene
Vzorec: C₈H₇F
Teplota varu: 46 °C/32mmHg
Hustota: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013550
Číslo CAS: 394-46-7
EINECS: 206-896-1
OSN: 1993
ADR: 3,III