Tlačiť
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4215-1G PC4215-5G
APOSPC4215-1GEA 63.38 EUR
APOSPC4215-1G APOSPC4215-5G
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116328
Číslo CAS: 175711-83-8