Tlačiť
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC421209-100MG PC421209-1G PC421209-250MG
APOSPC421209-100MGEA 221.82 EUR
APOSPC421209-100MG APOSPC421209-1G APOSPC421209-250MG
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₉H₇FN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13181200
Číslo CAS: 1146699-63-9