Tlačiť
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC421029-1G PC421029-250MG PC421029-5G
APOSPC421029-1GEA 54.88 EUR
APOSPC421029-1G APOSPC421029-250MG APOSPC421029-5G
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₂NO
Mw: 179.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185847
Číslo CAS: 1206977-80-1