Tlačiť
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide
PC4203-100G PC4203-25G
APOSPC4203-100GEA 237.13 EUR
APOSPC4203-100G APOSPC4203-25G
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec: C₄H₆F₃NO
Mw: 141.0900 g/mol
Teplota varu: 134…136 °C
Hustota: 1.264 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043555
Číslo CAS: 1547-87-1