Tlačiť
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Fluoropyridinium triflate, 1-Fluoropyridiniumtriflate, N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
PC4202-25G PC4202-5G
APOSPC4202-25GEA 601.24 EUR
APOSPC4202-25G APOSPC4202-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Electrophilic fluorinating agent.
Vzorec: C₆H₅F₄NO₃S
Mw: 247.17 g/mol
Teplota tavenia: 180…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013458
Číslo CAS: 107263-95-6
OSN: 3261
ADR: 8 II