Tlačiť
3-Fluoropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4201-100G PC4201-25G PC4201-500G
APOSPC4201-100GEA 100.28 EUR
APOSPC4201-100G APOSPC4201-25G APOSPC4201-500G
3-Fluoropyridine 98%
3-Fluoropyridine
Tetrahedron, 39, 2009 (1983): with LDA lithiation is at the 2-position initially, however with longer reaction times the major product is the 4-litho derivative. Ask for other refs.
Vzorec: C₅H₄FN
Teplota varu: 106…108 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 13 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006374
Číslo CAS: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
OSN: 1993
ADR: 3,II