Tlačiť
2-Fluoropyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4200-100G PC4200-250G PC4200-50G
APOSPC4200-100GEA 33.17 EUR
APOSPC4200-100G APOSPC4200-250G APOSPC4200-50G
2-Fluoropyridine 99%
2-Fluoropyridine
Vzorec: C₅H₄FN
Teplota varu: 124…126 °C
Hustota: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006224
Číslo CAS: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
OSN: 1993
ADR: 3,III