Tlačiť
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)benzoic acid
PC4182-1G PC4182-5G PC4182-25G
APOSPC4182-1GEA 74.9 EUR
APOSPC4182-1G APOSPC4182-5G APOSPC4182-25G
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₃
Mw: 288.15 g/mol
Teplota tavenia: 121…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236043
Číslo CAS: 16261-80-6