Tlačiť
4-Fluorophthalic anhydride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4179R-25G PC4179R-100G
APOSPC4179R-25GEA 140.79 EUR
APOSPC4179R-25G APOSPC4179R-100G
4-Fluorophthalic anhydride 97%
4-Fluorophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃FO₃
Teplota varu: 147…149 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 74…79 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191363
Číslo CAS: 319-03-9
EINECS: 923-092-2