Tlačiť
3-Fluorophthalic anhydride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4179N-100G PC4179N-25G PC4179N-5G
APOSPC4179N-100GEA 615.32 EUR
APOSPC4179N-100G APOSPC4179N-25G APOSPC4179N-5G
3-Fluorophthalic anhydride 97%
3-Fluorophthalic anhydride
Useful for the synthesis & bioactivity of photoaffinity labelof the plant growth regulator 1-(3-chlorophthalimido)cyclo-hexanecarboxamide: J.Agric.Food Chem., 39,554, (1991)
Vzorec: C₈H₃FO₃
Teplota varu: 283 °C
Teplota tavenia: 158…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039696
Číslo CAS: 652-39-1
EINECS: 211-491-8