Tlačiť
3-Fluorophthalic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4179L-5G PC4179L-1G PC4179L-25G
APOSPC4179L-5GEA 33.13 EUR
APOSPC4179L-5G APOSPC4179L-1G APOSPC4179L-25G
3-Fluorophthalic acid 98%
3-Fluorophthalic acid
Vzorec: C₈H₅FO₄
Mw: 184.12
Teplota tavenia: 170…177 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039524
Číslo CAS: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5