Tlačiť
(4-Fluorophenylthio)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
PC4175D-10G PC4175D-50G
APOSPC4175D-10GEA 135.58 EUR
APOSPC4175D-10G APOSPC4175D-50G
(4-Fluorophenylthio)acetic acid 97%
(4-Fluorophenylthio)acetic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂S
Teplota tavenia: 76…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00219825
Číslo CAS: 332-51-4