Tlačiť
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4174G-1G PC4174G-5G PC4174G-10G
APOSPC4174G-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4174G-1G APOSPC4174G-5G APOSPC4174G-10G
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.17
Teplota tavenia: 86…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060327
Číslo CAS: 459-31-4