Tlačiť
4-Fluorophenyl methyl sulphone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene, 1-Fluor-4-(methylsulphonyl)benzol
PC4174-25G PC4174-5G
APOSPC4174-25GEA 72.9 EUR
APOSPC4174-25G APOSPC4174-5G
4-Fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Fluorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₇FO₂S
Mw: 174.2
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039753
Číslo CAS: 455-15-2
EINECS: 207-237-0