Tlačiť
2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4171-5G PC4171-100G PC4171-25G
APOSPC4171-5GEA 38.17 EUR
APOSPC4171-5G APOSPC4171-100G APOSPC4171-25G
2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 98%
2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.16
Teplota varu: 110 °C/135mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014401
Číslo CAS: 445-26-1
EINECS: 207-155-5