Tlačiť
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4170M-5G PC4170M-25G
APOSPC4170M-5GEA 136.78 EUR
APOSPC4170M-5G APOSPC4170M-25G
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Vzorec: C₁₀H₁₄FN
Teplota varu: 180 °C
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082702
Číslo CAS: 1200-27-7
OSN: 2735
ADR: 8,III