Tlačiť
4-Fluorophenyl isocyanate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
PC4166-100G PC4166-25G PC4166-5G
APOSPC4166-100GEA 144.81 EUR
APOSPC4166-100G APOSPC4166-25G APOSPC4166-5G
4-Fluorophenyl isocyanate 98%
4-Fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄FNO
Teplota varu: 55 °C/8mmHg
Hustota: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 52 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002023
Číslo CAS: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
OSN: 3080
ADR: 6.1+3,II