Tlačiť
2-Fluorophenyl isocyanate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4164-25G PC4164-5G PC4164-1G
APOSPC4164-25GEA 154.03 EUR
APOSPC4164-25G APOSPC4164-5G APOSPC4164-1G
2-Fluorophenyl isocyanate 98%
2-Fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄FNO
Teplota varu: 56…58 °C/10mmHg
Hustota: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 50 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001996
Číslo CAS: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
OSN: 3080
ADR: 6.1+3,II