Tlačiť
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC4156-100G PC4156-25G PC4156-500G
APOSPC4156-100GEA 39.79 EUR
APOSPC4156-100G APOSPC4156-25G APOSPC4156-500G
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
Teplota tavenia: 265 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012942
Číslo CAS: 823-85-8
EINECS: 212-521-2