Tlačiť
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-nitrobenzene
PC4155-5G PC4155-500MG PC4155-25G
APOSPC4155-5GEA 225.52 EUR
APOSPC4155-5G APOSPC4155-500MG APOSPC4155-25G
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene 98+%
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.02
Teplota tavenia: 50…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042918
Číslo CAS: 1958-93-6
EINECS: 217-801-8
OSN: 3261
ADR: 8 II