Tlačiť
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluorphenyl)hydrazin HCl, (3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC4154-100G PC4154-25G PC4154-500G
APOSPC4154-100GEA 99.48 EUR
APOSPC4154-100G APOSPC4154-25G APOSPC4154-500G
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
3-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
Teplota tavenia: 268 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012934
Číslo CAS: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4