Tlačiť
2-Fluorophenylhydrazinium chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (2-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
PC4152-100G PC4152-25G
APOSPC4152-100GEA 86.24 EUR
APOSPC4152-100G APOSPC4152-25G
2-Fluorophenylhydrazinium chloride 98%
2-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
Teplota tavenia: 200…205 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012927
Číslo CAS: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9