Tlačiť
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4150G-10G PC4150G-1G PC4150G-500MG
APOSPC4150G-10GEA 0 EUR
APOSPC4150G-10G APOSPC4150G-1G APOSPC4150G-500MG
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Vzorec: C₁₂H₁₁FO₂
Teplota tavenia: 173…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00174037
Číslo CAS: 55579-72-1