Tlačiť
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4149H-1G PC4149H-5G PC4149H-25G
APOSPC4149H-1GEA 58.08 EUR
APOSPC4149H-1G APOSPC4149H-5G APOSPC4149H-25G
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁ClFN₅
Teplota tavenia: 231…235 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203529
Číslo CAS: 2267-49-4