Tlačiť
1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4149G-1G PC4149G-5G PC4149G-25G
APOSPC4149G-1GEA 58.08 EUR
APOSPC4149G-1G APOSPC4149G-5G APOSPC4149G-25G
1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁ClFN₅
Teplota tavenia: 237…241 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236682
Číslo CAS: 66088-51-5