Tlačiť
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4149-1G PC4149-5G
APOSPC4149-1GEA 58.48 EUR
APOSPC4149-1G APOSPC4149-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.18 g/mol
Teplota tavenia: 253…255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002600
Číslo CAS: 51-65-0