Tlačiť
2-Fluoro-5-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-picoline
PC4145-100G PC4145-250G PC4145-25G
APOSPC4145-100GEA 96.94 EUR
APOSPC4145-100G APOSPC4145-250G APOSPC4145-25G
2-Fluoro-5-methylpyridine
2-Fluoro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FN
Mw: 111.12
Teplota varu: 153…159 °C
Hustota: 1.072 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041225
Číslo CAS: 2369-19-9
OSN: 1993
ADR: 3 III