Tlačiť
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
PC4144-100G PC4144-25G
APOSPC4144-100GEA 33.13 EUR
APOSPC4144-100G APOSPC4144-25G
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota varu: 119…120 °C/18mmHg
Teplota tavenia: 86
Hustota: 1.126 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001917
Číslo CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
OSN: 3276
ADR: 6.1 III