Tlačiť
(4-Fluorophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
PC4140-100G PC4140-25G PC4140-500G
APOSPC4140-100GEA 34.85 EUR
APOSPC4140-100G APOSPC4140-25G APOSPC4140-500G
(4-Fluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
Mw: 154.14
Teplota varu: 164 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 81…85 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004343
Číslo CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204