Tlačiť
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid, (3-fluoro-4-phenyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid
PC4135-1G PC4135-25G PC4135-5G
APOSPC4135-1GEA 24.95 EUR
APOSPC4135-1G APOSPC4135-25G APOSPC4135-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀BFO₂
Teplota tavenia: 242…250 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01075707
Číslo CAS: 178305-99-2